Methyloxindol-6-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IN-0107-1G
COBBIN-0107-1GEA 25.9 EUR InStock
COBBIN-0107-1G
Methyloxindol-6-carboxylat
Methyloxindol-6-carboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₃
MDL Number: MFCD03095196
CAS-Nummer: 14192-26-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge