5-Brom-3-iod-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IN-0271-1G
COBBIN-0271-1GEA 56.9 EUR InStock
COBBIN-0271-1G
5-Brom-3-iod-1H-indazol
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrIN₂
MW: 322.9300 g/mol
MDL Number: MFCD07781637
CAS-Nummer: 459133-66-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge