4-Nitro-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR-0595-25G
COBBOR-0595-25GEA 38.5 EUR InStock
COBBOR-0595-25G
4-Nitro-1H-pyrazol
4-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
MDL Number: MFCD00159626
CAS-Nummer: 2075-46-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge