N-Boc-L-prolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR-1188-25G
COBBOR-1188-25GEA 45.6 EUR InStock
COBBOR-1188-25G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
MDL Number: MFCD00066232
CAS-Nummer: 69610-40-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge