2-Brom-3-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OS-2126-25G
COBBOS-2126-25GEA 484 EUR InStock
COBBOS-2126-25G
2-Brom-3-fluor-6-methylpyridin
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MDL Number: MFCD03095061
CAS-Nummer: 374633-36-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge