2,6-Dichlor-5-fluornicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OS-7532-5G OS-7532-100G OS-7532-25G
COBBOS-7532-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBOS-7532-5G COBBOS-7532-100G COBBOS-7532-25G
2,6-Dichlor-5-fluornicotinsäure
2,6-Dichlor-5-fluornicotinsäure
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
MDL Number: MFCD00799517
CAS-Nummer: 82671-06-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge