2-Pyrimidincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OS-7535-5G OS-7535-25G OS-7535-100G
COBBOS-7535-5GEA 0 EUR InStock
COBBOS-7535-5G COBBOS-7535-25G COBBOS-7535-100G
2-Pyrimidincarbonitril
2-Pyrimidincarbonitril
Formel: C₅H₃N₃
MDL Number: MFCD00160513
CAS-Nummer: 14080-23-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge