3-Brom-5-chlorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OT-0189-25G
COBBOT-0189-25GEA 198 EUR InStock
COBBOT-0189-25G
3-Brom-5-chlorphenol
3-Brom-5-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
MDL Number: MFCD07780676
CAS-Nummer: 56962-04-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge