2-Bromcumol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OT-0471-100G
COBBOT-0471-100GEA 331 EUR InStock
COBBOT-0471-100G
2-Bromcumol
2-Bromcumol
Formel: C₉H₁₁Br
MDL Number: MFCD00051567
CAS-Nummer: 7073-94-1
EINECS: 230-370-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge