2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OT-0639-5G OT-0639-1G
COBBOT-0639-5GEA 510 EUR InStock
COBBOT-0639-5G COBBOT-0639-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol
2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆ClFO₂
MDL Number: MFCD09832266
CAS-Nummer: 1017777-60-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge