4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OT-1869-1G
COBBOT-1869-1GEA 262 EUR InStock
COBBOT-1869-1G
4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol
4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₃BrClF₃O
MDL Number: MFCD10699114
CAS-Nummer: 158579-80-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge