3-Chlor-2-fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-3591-250M
COBBPN-3591-250MEA 181 EUR InStock
COBBPN-3591-250M
3-Chlor-2-fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
3-Chlor-2-fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₄BClFNO₂
MDL Number: MFCD09037476
CAS-Nummer: 1073353-71-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge