2-Acetamido-5-chlorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-5084-1G
COBBPN-5084-1GEA 303 EUR InStock
COBBPN-5084-1G
2-Acetamido-5-chlorphenylboronsäurepinakolester
2-Acetamido-5-chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BClNO₃
MDL Number: MFCD09878425
CAS-Nummer: 957063-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge