4-(1-Boc-piperidin-4-yloxy)-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-5215-100M
COBBPN-5215-100MEA 742 EUR InStock
COBBPN-5215-100M
4-(1-Boc-piperidin-4-yloxy)-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
4-(1-Boc-piperidin-4-yloxy)-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₂₃H₃₆BNO₆
MDL Number: MFCD16618965
CAS-Nummer: 1246372-53-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge