2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-5514-1G
COBBPN-5514-1GEA 635 EUR InStock
COBBPN-5514-1G
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₉BO₅
MDL Number: MFCD11855980
CAS-Nummer: 1073338-92-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge