5-Cyan-2-fluor-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-5683-1G
COBBPN-5683-1GEA 1630 EUR InStock
COBBPN-5683-1G
5-Cyan-2-fluor-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
5-Cyan-2-fluor-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₇BFNO₃
MDL Number: MFCD12026087
CAS-Nummer: 1150561-55-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge