1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-6021-1G
COBBPN-6021-1GEA 262 EUR InStock
COBBPN-6021-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222.0918 g/mol
MDL Number: MFCD05664574
CAS-Nummer: 847818-79-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge