2-(4-Methoxybenzylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-6045-1G
COBBPN-6045-1GEA 595 EUR InStock
COBBPN-6045-1G
2-(4-Methoxybenzylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(4-Methoxybenzylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₄BN₃O₃
MDL Number: MFCD15143596
CAS-Nummer: 1218790-01-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge