3,5-Dichlor-4-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-6145-1G
COBBPN-6145-1GEA 595 EUR InStock
COBBPN-6145-1G
3,5-Dichlor-4-fluorphenylboronsäurepinakolester
3,5-Dichlor-4-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₄BCl₂FO₂
MDL Number: MFCD15143599
CAS-Nummer: 1092485-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge