1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-3,5-diboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-6471-1G
COBBPN-6471-1GEA 1490 EUR InStock
COBBPN-6471-1G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-3,5-diboronsäurepinakolester
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-3,5-diboronsäurepinakolester
Formel: C₂₀H₃₄B₂N₂O₅
MDL Number: MFCD16660311
CAS-Nummer: 1256360-29-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge