3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-8529-1G
COBBPN-8529-1GEA 149 EUR InStock
COBBPN-8529-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
MW: 306.52 g/mol
MDL Number: MFCD11856039
CAS-Nummer: 942069-65-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge