4,5-Dimethoxy-2-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-8533-1G
COBBPN-8533-1GEA 486 EUR InStock
COBBPN-8533-1G
4,5-Dimethoxy-2-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4,5-Dimethoxy-2-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₃BO₆
MW: 322.1600 g/mol
MDL Number: MFCD16036165
CAS-Nummer: 1201566-80-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge