2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-8736-1G
COBBPN-8736-1GEA 149 EUR InStock
COBBPN-8736-1G
2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester
2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₅BF₂O₃
MW: 268.600 g/mol
MDL Number: MFCD08276848
CAS-Nummer: 870717-92-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge