2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PN-9116-1G PN-9116-250M
COBBPN-9116-1GEA 334 EUR InStock
COBBPN-9116-1G COBBPN-9116-250M
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₄BNO₄
MDL Number: MFCD09702390
CAS-Nummer: 910036-98-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge