2,4-Dichlor-5-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PY-1253-1G
COBBPY-1253-1GEA 41.3 EUR InStock
COBBPY-1253-1G
2,4-Dichlor-5-methylpyridin
2,4-Dichloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MDL Number: MFCD08704813
CAS-Nummer: 56961-78-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge