(3-Fluor-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PY-1451-1G
COBBPY-1451-1GEA 76.1 EUR InStock
COBBPY-1451-1G
(3-Fluor-2-pyridinyl)methanol
(3-Fluor-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
MDL Number: MFCD09025826
CAS-Nummer: 31181-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge