6-Brom-3-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PY-7141-1G
COBBPY-7141-1GEA 690 EUR InStock
COBBPY-7141-1G
6-Brom-3-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
6-Brom-3-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel: C₇H₆BrN₃S
MDL Number: MFCD09475863
CAS-Nummer: 941294-56-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge