2,6,7-Trichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PY-7168-1G
COBBPY-7168-1GEA 864 EUR InStock
COBBPY-7168-1G
2,6,7-Trichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin
2,6,7-Trichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formel: C₉H₂Cl₃F₃N₂
MDL Number: MFCD09801052
CAS-Nummer: 281209-13-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge