3-Brom-2-chlor-5-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PY-7351-1G
COBBPY-7351-1GEA 742 EUR InStock
COBBPY-7351-1G
3-Brom-2-chlor-5-methoxypyridin
3-Bromo-2-chloro-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrClNO
MW: 222.47 g/mol
MDL Number: MFCD10699708
CAS-Nummer: 1033202-44-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge