5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PY-7724-100G PY-7724-25G
COBBPY-7724-100GEA 187 EUR InStock
COBBPY-7724-100G COBBPY-7724-25G
5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00068241
CAS-Nummer: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge