2-[(4-Brombenzyl)oxy]essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
QA-4837-1G
COBBQA-4837-1GEA 692 EUR InStock
COBBQA-4837-1G
2-[(4-Brombenzyl)oxy]essigsäure
2-[(4-Brombenzyl)oxy]essigsäure
Formel: C₉H₉BrO₃
MDL Number: MFCD04123920
CAS-Nummer: 82499-60-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge