2-Amino-5-bromchinazolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SH-5674-1G
COBBSH-5674-1GEA 242 EUR InStock
COBBSH-5674-1G
2-Amino-5-bromchinazolin
2-Amino-5-bromoquinazoline
Formel: C₈H₆BrN₃
MDL Number: MFCD09834658
CAS-Nummer: 181871-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge