3-Amino-5-fluor-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SS-0061-5G
COBBSS-0061-5GEA 1250 EUR InStock
COBBSS-0061-5G
3-Amino-5-fluor-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈FN₃
MDL Number: MFCD09054760
CAS-Nummer: 171809-12-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge