2-Brom-6-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SS-3792-1G
COBBSS-3792-1GEA 196 EUR InStock
COBBSS-3792-1G
2-Brom-6-nitrobenzoesäure
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
MDL Number: MFCD13688997
CAS-Nummer: 38876-67-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge