2-Brom-4,5-dichlorimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SS-4045-25G
COBBSS-4045-25GEA 808 EUR InStock
COBBSS-4045-25G
2-Brom-4,5-dichlorimidazol
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formel: C₃HBrCl₂N₂
MDL Number: MFCD00067894
CAS-Nummer: 16076-27-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge