3-Brom-4,5-difluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SS-6019-1G
COBBSS-6019-1GEA 147 EUR InStock
COBBSS-6019-1G
3-Brom-4,5-difluoranilin
3-Brom-4,5-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
MDL Number: MFCD08062370
CAS-Nummer: 875664-41-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge