Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ST-7037-1G
COBBST-7037-1GEA 1530 EUR InStock
COBBST-7037-1G
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MDL Number: MFCD00012415
CAS-Nummer: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge