4-Amino-2-brombenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ST-8052-5G
COBBST-8052-5GEA 66 EUR InStock
COBBST-8052-5G
4-Amino-2-brombenzonitril
4-Amino-2-brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
MDL Number: MFCD03695814
CAS-Nummer: 53312-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge