5-Chlor-2-methyl-7H-isoxazolo[2,3-a]pyrimidin-7-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ST-8295-1G
COBBST-8295-1GEA 1330 EUR InStock
COBBST-8295-1G
5-Chlor-2-methyl-7H-isoxazolo[2,3-a]pyrimidin-7-on
5-Chlor-2-methyl-7H-isoxazolo[2,3-a]pyrimidin-7-on
Formel: C₇H₅ClN₂O₂
MDL Number: MFCD07366359
CAS-Nummer: 278614-92-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge