Kalium(piperidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TB-0016-1G
COBBTB-0016-1GEA 111 EUR InStock
COBBTB-0016-1G
Kalium(piperidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Kalium(piperidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₁₂BF₃N·K
MDL Number: MFCD10566509
CAS-Nummer: 888711-54-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge