Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TB-0018-25G TB-0018-1G TB-0018-5G
COBBTB-0018-25GEA 307 EUR InStock
COBBTB-0018-25G COBBTB-0018-1G COBBTB-0018-5G
Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Formel: CH₂BBrF₃K
MDL Number: MFCD09265154
CAS-Nummer: 888711-44-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge