Kalium(tert-butylaminomethyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TB-0040-250M
COBBTB-0040-250MEA 204 EUR InStock
COBBTB-0040-250M
Kalium(tert-butylaminomethyl)trifluoroborat
Kalium(tert-butylaminomethyl)trifluoroborat
Formel: C₅H₁₂BF₃KN
MDL Number: MFCD10566510
CAS-Nummer: 1256366-05-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge