P3 SureLight® molekularbiologische Färbung
Lieferant: COLUMBIA BIOSCIENCES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D7-000
COBSD7-000EA 560 EUR InStock
COBSD7-000
P3 SureLight® molekularbiologische Färbung
P3 SureLight®
SureLight™ P3 is a proprietary dye can be used in prompt fluorescent detection, microplate applications, flow cytometry and protein microarrays.
  • Application_NA Flow Cytometry, Cell-Based Assays, Microarrays and Microplate Applications
  • Absorption max 614 nm
  • Emission max 662 nm
Because its absorption and emission profile is similar to Cy5, it can be used in many of the same applications, however, it is 200 times brighter.
SureLight™ P3 has a linear structure that, on its largest diagonal, is about 80 nm long. It is comprised of C-PC and APC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..