Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Theta™
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AMTH0001
CONTAMTH0001EA 41 EUR InStock
CONTAMTH0001
Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Theta™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Dieses leichte Spunlace-Wischtuch aus Cellulose/Polyester ist wirtschaftlich und saugfähig.
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit und Saugfähigkeit
  • Kostengünstig
  • Leichtes, saugfähiges Wischtuch
  • Doppelt verpackt zum Schutz des Produkts
Ideal für allgemeine, nicht scheuernde Reinigungs- und Polierarbeiten geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge