Moppsysteme, EasyCurve™
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2724 EZSE0100 EZSE0150 EZMP0350 EZMP0300
CONT2724EA 192 EUR InStock
CONT2724 CONTEZSE0100 CONTEZSE0150 CONTEZMP0350 CONTEZMP0300
Moppsysteme, EasyCurve™
Mopps
Der EasyCurve™ Mopp von Contec wurde speziell für kritische und kontrollierte Umgebungen konzipiert und ist mit einem gerippten Mikrofasergewebe erhältlich, das ein gleichmäßiges und müheloses Wischen ermöglicht und eine bessere Partikelaufnahme und Entfernung von Verschmutzungen gewährleistet. Die Kombination aus geschwungenem Mopphalter und schwenkbarem Anschluss ermöglicht eine mühelose Oberflächenreinigung und hervorragende Manövrierfähigkeit, wodurch EasyCurve™ zum idealen Reinigungswerkzeug für Decken, Wände und Böden wird. Erhältlich in unsterilen und validiert sterilen Ausführungen.
Mopp-Köpfe:
Sehr saugfähig und tropffrei
Kompatibel mit den meisten gängigen Lösungen, Lösungsmitteln und Desinfektionsmitteln
Bessere Entfernung von Verunreinigungen
Wirtschaftlich und einfach ohne Werkzeug zu installieren
Mopphalter:
Kompatibel mit Contec EasyCurve™ Mopps und QuickConnect™ Stielen
Mopphalter 2724 kann durch die gängigsten Methoden sterilisiert werden, einschließlich Gammasterilisation, Ethylenoxid oder Autoklav (121 °C für 30 Minuten)
Problemloser Kontakt mit Oberflächen
Gewährleistet vollständigen und gleichmäßigen Kontakt mit allen Oberflächen
Alle Komponenten des EasyCurve Systems sind autoklavierbar, wodurch es eine ideale Erweiterungsalternative für Anwendungen ist, bei denen derzeit Schwammroller und selbstauswringende Mopps verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge