Reinraum-Wischtücher, Microsilk™ II
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LWMD0201
CONTLWMD0201EA 1450 EUR InStock
CONTLWMD0201
Reinraum-Wischtücher, Microsilk™ II
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Mikrofasertücher (80% Polyester, 20% Nylon) bestehen aus dichtem, mit Endlos-Mikrodenierfilament gewebtem Material. Die Wischtücher sind Laser-geschnitten, was die Fasern an den Kanten versiegelt. Die einzigartige Mikrofaser-Struktur verbessert den Oberflächenkontakt und sorgt für eine effektivere Reinigung.
  • Gewaschen und doppelt verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4
  • Nimmt mehr Schmutz und Rückstände auf als durchschnittliche Wischtücher
  • Gute Saugfähigkeit mit Wasser und Lösungsmitteln
  • Entfernt leicht Rückstände sowohl auf Öl- als auch auf Wasserbasis sowie Schmutz
  • Ideal zum Reinigen und Polieren von Oberflächen
Suitable for use in Class 10, ISO 4, M2.5 cleanrooms.
Farbe: Weiß
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge