Reinraum-Wischtücher, Bemcot® M-3
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-3
CONTM-3EA 961 EUR InStock
CONTM-3
Reinraum-Wischtücher, Bemcot® M-3
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Vlieswischtücher aus 100% Viskose zur Reinigung von Geräten für Hochtemperaturprozesse.
  • 100% Viskose, daher äußerst saugfähig
  • Weich und fusselarm
  • Hitzebeständig: Ideal zur Reinigung von Hochtemperaturgeräten
  • Weit verbreiteter Ensatz in der Compact-Disk- und Magnetband-Industrie
  • Wischtuch ist doppelt gefaltet auf eine Größe von 127×127 mm, die perfekt in der Hand liegt und für eine gute Kontrolle beim Wischen sorgt
Diese weichen, fusselarmen und hitzebeständigen Wischtücher sind für die Reinigung von Geräten für Hochtemperaturprozesse, Diffusionsöfen und empfindlicher Elektronik in Reinräumen vorgesehen. Das Wischtuch findet weit verbreitet Anwendung in der Compact-Disk- und Magnetband-Industrie.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge