Reinraum-Wischtücher, Polywipe-C
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC-99 PC-1212
CONTPC-99EA 699 EUR InStock
CONTPC-99 CONTPC-1212
Reinraum-Wischtücher, Polywipe-C
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Polywipe-C Wischtücher bestehen zu 100% aus einem Polyestergewirk mit Standardgewicht und messergeschnittenen Rändern, die das Wischtuch sehr weich machen.
  • Der weiche Rand eignet sich ideal für Oberflächen, die anfällig für Kratzer sind
  • Geringe Mengen an Partikeln und extrahierbaren Substanzen, um das Risiko von Kontaminationen zu reduzieren
  • Gutes Absorptionsvermögen bei der Verwendung mit Lösungsmitteln
  • Abrieb- und chemikalienbeständig
  • In einem Reinraum der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
Durch den weichen Rand eignet sich das Wischtuch ideal für die Verwendung auf Oberflächen, die anfällig für Kratzer sind. Es ist chemikalienbeständig und besitzt eine außergewöhnlich niedrige Menge an Partikeln und extrahierbaren Substanzen, wodurch es ideal für die Reinigung in kritischen Bereichen geeignet ist.
Für Umgebungen der ISO-Klassen 5-6 empfohlen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge