Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, Polynit Heatseal, Prosat®
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PSPS0030
CONTPSPS0030EA 1230 EUR InStock
CONTPSPS0030
Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, Polynit Heatseal, Prosat®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese sterilen Wischtücher bestehen aus 100% Polyestergewirk und sind mit 100% Isopropylalkohol (IPA) in Halbleiterqualität vorgetränkt.
  • Laufmaschenfreies Interlock-Gewirk für eine gute Lösungsmittelaufnahme, Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Geringe Mengen an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4
Ideal zum Abwischen der Außenflächen von Produkten und zur Reinigung der Innenflächen von Fertigungswerkzeugen und anderen Geräten.
Farbe: Weiß
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge