Reinigungsstäbchen, versiegelt, CONSTIX® SP-9
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SP-9
CONTSP-9EA 155 EUR InStock
CONTSP-9
Reinigungsstäbchen, versiegelt, CONSTIX® SP-9
Tupfer Reinigungstupfer
Das Reinigungsstäbchen SP-9 besteht aus 100% versiegeltem Polyestergewirk, das thermisch mit dem Polypropylenstiel mit flexibler Spitze verbunden wurde.
  • Langlebig und absorbierend
  • Besitzt äußerst geringe Mengen an Partikeln und Rückständen
  • Polyester bietet ein höheres Absorptionsvermögen und eine bessere Partikelaufnahme und -entfernung
  • Durch den Polyesterkopf ist der Swab mit gebräuchlichen Lösungsmitteln wie Alkoholen und Ketonen kompatibel
  • PP-Stiel besitzt eine dünne, flexible Spitze, mit der sehr kleine Bereiche und Komponenten erreicht werden können
Der Kopf besteht aus einem zweilagigen Polyestergewirk und Mikrofaser, die in einem Reinraum gewaschen wurden. Der Polyesterkopf wurde ohne Klebe- und Bindemittel angebracht, wodurch er mit gebräuchlichen Lösungsmitteln wie Alkoholen und Ketonen kompatibel ist.
Verpackung: Die Stäbchen werden in Kartons zu je 500 Stück verpackt.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge